Få mere at vide
4,4'-dichlorodiphenylsulfon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327421
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327421 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327421 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12421800AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
CAS 80-07-9
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H8 Cl2 O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfone, bis(p-chlorophenyl) (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chloro-1-(4-chlorophenylsulfonyl)benzene, 4-Chlorophenyl sulfone, B 0810, Bis(4-chlorophenyl) sulfone, Bis(p-chlorophenyl) sulfone, Di-p-chlorophenyl sulfone, NSC 23899, NSC 38759, NSC 50730, NSC 7207, p,p'-Dichlorodiphenyl sulfone, p-Chlorophenyl sulfone, Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-, 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
SMIL Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 1-klor-4-(4-klorfenyl)sulfonylbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 287.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 285,9622 g/mol