Få mere at vide
4,4'-Dichlorochalcone, 98+%
Artikelnummer. 11302966
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302966 5 g 5g
11312966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10717.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19672-59-4 | C15H10Cl2O | 277,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19672-59-4
Molekylær formel C15H10Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 277.14
MDL nummer MFCD00018704
InChI nøgle YMEMCRBNZSLQCQ-XCVCLJGOSA-N
Synonym 4,4'-dichlorochalcone, e-1,3-bis-4-chloro-phenyl-propenone, e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl-2-propen-1-one, 4',4-dichlorochalcone, e-4,4'-dichlorochalcone, trans-1,3-di-4-chlorophenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5377011
IUPAC navn (E)-1,3-bis(4-chlorphenyl)prop-2-en-1-on
SMIL ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dichlorochalcone
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Mængde 5 g
Beilstein 2331589
Formel vægt 277.15
Procent renhed ≥98%