Få mere at vide
4,4'-Dichlorobenzhydrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DBH |
| CAS | 90-97-1 |
| Molekylær formel | C13 H10 Cl2 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-chloro-α-(4-chlorophenyl)- (9CI, ACI), 4-Chloro-α-(4-chlorophenyl)benzenemethanol (ACI), Benzhydrol, 4,4'-dichloro- (6CI, 7CI, 8CI), 4,4'-Dichlorobenzhydrol, 4,4'-Dichlorobenzhydryl alcohol, 4,4'-Dichlorodiphenylcarbinol, Bis(4-chlorophenyl)methanol, Bis(p-chlorophenyl)methanol, DBH, DBH (degradation product), NSC 121779, NSC 5250, p,p'-Dichlorobenzhydrol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16H |
| SMIL | OC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | bis(4-chlorophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.12 |
| Formel vægt | 252.0109 |