Få mere at vide
4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10119801 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10119801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363660010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6813-38-3 | C12H6N2O4 | 242.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Dicarboxy-2, 2'-bipyridine
CAS 6813-38-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Elementær analyse 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H6N2O4
MDL nummer MFCD00015430
Mængde 1 g
Beilstein 25, V,6, 36
Synonym 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine, 2,2'-biisonicotinic acid, 2,2'-dipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylicacid, 2-4-carboxypyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4,4-dicarboxy-2,2-bipyridine, 2-4-carboxy-2-pyridyl pyridine-4-carboxylic acid
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
InChI nøgle FXPLCAKVOYHAJA-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=NC(=C1)C1=CC(=CC=N1)C([O-])=O
IUPAC navn 2-(4-carboxypyridin-2-yl)pyridin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 242.19
PubChem CID 688094
Formel vægt 244.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.