Få mere at vide
4,4'-dibromtriphenylamin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dibromotriphenylamine |
| Smeltepunkt | 85°C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 7094354 |
| Formel vægt | 403.12 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |