Få mere at vide
4,4'-Dibromobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dibromobenzophenone |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H |
| Formel vægt | 337.8942 |