Få mere at vide
4,4'-Dibromobenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11338035
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338035 5 g 5g
11328035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08200.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 3988-03-2 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
4,4'-Dibromobenzophenon anvendes til syntese af poly(p-phenylen)-derivater med høj molekylvægt gennem palladium-katalyseret polykondensationsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dibromobenzophenon bruges til syntese af poly(p-phenylen)-derivater med høj molekylvægt gennem palladium-katalyseret polykondensationsreaktion.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, 2-propanol, acetone og toluen. Blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-2-3988
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dibromobenzophenone
Smeltepunkt 172 °C til 176 °C
Molekylær formel C5H10O2
MDL nummer MFCD00085264
Mængde 5 g
Beilstein 2049958
Synonym ethyl glycidyl ether, 2-ethoxymethyl oxirane, oxirane, ethoxymethyl, 1,2-epoxy-3-ethoxypropane, ethoxymethyl oxirane, 3-ethoxy-1,2-epoxypropane, oxirane, 2-ethoxymethyl, propane, 1,2-epoxy-3-ethoxy, 1-ethoxy-2,3-epoxypropane, ccris 1018
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, 2-propanol, acetone og toluen. Blandet med vand.
InChI nøgle HQCSZRIVJVOYSU-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCOCC1CO1
IUPAC navn 2-(ethoxymethyl)oxiran
Molekylvægt (g/mol) 102.13
PubChem CID 19919
Formel vægt 340.03
Procent renhed ≥98%