Få mere at vide
4,4'-Dibromobenzophenone, 98+%
Artikelnummer. 11328035
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328035 1 g 1g
11338035 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08200.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3988-03-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
4,4'-Dibromobenzophenon anvendes til syntese af poly(p-phenylen)-derivater med høj molekylvægt gennem palladium-katalyseret polykondensationsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dibromobenzophenon bruges til syntese af poly(p-phenylen)-derivater med høj molekylvægt gennem palladium-katalyseret polykondensationsreaktion.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, 2-propanol, acetone og toluen. Blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-2-3988
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dibromobenzophenone
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Molekylær formel C13H8Br2O
MDL nummer MFCD00016330
Mængde 1 g
Beilstein 2049958
Synonym 4,4'-dibromobenzophenone, bis 4-bromophenyl methanone, methanone, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzophenone, bis p-bromophenyl ketone, 4,4-dibromobenzophenone, di4-bromophenyl ketone, bis-4-bromo-phenyl-methanone, zlchem 265, pubchem7494
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,2-propanol,acetone and toluene. Miscible with water.
InChI nøgle LFABNOYDEODDFX-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC navn bis(4-bromphenyl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 340.01
PubChem CID 72868
Formel vægt 340.03
Procent renhed ≥98%