Få mere at vide
4,4'-dibrom-2,2'-bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15382052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15382052 1 g 1g
15392052 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15382052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18511-71-2 | C10H6Br2N2 | 313.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18511-71-2
Molekylær formel C10H6Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 313.98
InChI nøgle KIIHBDSNVJRWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridine, 4-bromo-2-4-bromopyridin-2-yl pyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridyl, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo, bpbb01, acmc-1bo83, 4,4'-dibromo-2,2-bipyridine, 4,4'-bromo-2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-dipyridine, 4,4'-dibromine-2,2'-bipyridine
PubChem CID 15569987
IUPAC navn 4-brom-2-(4-brompyridin-2-yl)pyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1Br)C2=NC=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
Smeltepunkt 140.0°C to 143.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 313.98
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.