missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-Diaminostilbene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Diaminostilbene |
| CAS | 621-96-5 |
| Molekylær formel | C14H14N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10H,15-16H2 |
| SMIL | NC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(N)C=C2 |
| IUPAC navn | 4,4'-(ethene-1,2-diyl)dianiline |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vægt | 210.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?