Få mere at vide
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonsyre, 95%
Artikelnummer. 10731632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10731632 100 g Glasflaske 100g
10586972 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10731632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 DKK
    558.65 DKK / 100g
    Spare 76.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 370,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-11-8
Molekylær formel C14H14N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 370.4
MDL nummer MFCD00024946
InChI nøgle REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Synonym amsonic acid, flavonic acid, tinopal bhs, amsonsaeure, dasd, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, unii-h68088wvjl, 2,2'-disulfo-4,4'-stilbenediamine, diaminostilbenedisulfonic acid, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
PubChem CID 5284378
IUPAC navn 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzensulfonsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Diaminostilbene-2, 2'-disulfonic acid
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300 °C
Farve Brun-Gul til Creme
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 14,I,744
Merck Index 15, 590
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, diethylether
Formel vægt 370.4
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.