Få mere at vide
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonsyre, 95%
Artikelnummer. 11482638
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482638 25 g 25g
11492638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16664.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 370,394 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-11-8
Molekylær formel C14H14N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 370.394
MDL nummer MFCD00024946
InChI nøgle REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Synonym amsonic acid, flavonic acid, tinopal bhs, amsonsaeure, dasd, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, unii-h68088wvjl, 2,2'-disulfo-4,4'-stilbenediamine, diaminostilbenedisulfonic acid, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
PubChem CID 5284378
IUPAC navn 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzensulfonsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 629516
Merck Index 14,595
Formel vægt 370.41
Procent renhed 95%