Learn More
4,4′-Diaminodiphenyl Sulfone, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15874591
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
250 g
Unit Size:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15874591 250 g 250g
15864591 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15874591 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8210730250
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-08-0
Grade Research
Molecular Formula [4-(NH2)C6H4]2SO2
Molecular Weight (g/mol) 248.3
Spécification
Melting Point 172°C to 175°C
MDL Number MFCD00007887
Quantity 250 g
Synonym 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, DDS, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone, 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.