Få mere at vide
4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, mixture of stereoisomers, 98+%
Artikelnummer. 11332157
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332157 25 g 25g
11342157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09598.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1761-71-3 | C13H26N2 | 210.365 g/mol
4,4'-Diaminodicyclohexylmethan anvendes som epoxyhærdere. Det er et alsidigt mellemprodukt til fremstilling af læder, gummiprodukter, plast, farvestoffer og fotofølsomme polymerer. Det bruges til fremstilling af diisocyanater og polyamider. Det bruges også som smøremiddeladditiv som og korrosionsinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Diaminodicyclohexylmethan anvendes som epoxyhærdere. Det er et alsidigt mellemprodukt til fremstilling af læder, gummiprodukter, plast, farvestoffer og fotofølsomme polymerer. Det bruges til fremstilling af diisocyanater og polyamider. Det bruges også som smøremiddeladditiv som og korrosionsinhibitor.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (5 g/L) ved °20 C.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1761-71-3
Molekylær formel C13H26N2
Molekylvægt (g/mol) 210.365
MDL nummer MFCD00001496
InChI nøgle DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
PubChem CID 15660
IUPAC navn 4-[(4-aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amin
SMIL C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane
Navn note mixture of stereoisomers
Smeltepunkt ∼43°C
pH 11.5
Kogepunkt 325°C to 327°C
Flammepunkt 159°C (318°F)
Lugt Amine-like
Mængde 25 g
FN nummer UN2928
Beilstein 2079179
Opløselighedsinformation Soluble in water. (5g/L) at 20°C.
Formel vægt 210.37
Procent renhed ≥98%