Få mere at vide
4,4'-Diaminobenzanilide, 98%
Artikelnummer. 11450547
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450547 50 g 50g
11440547 10 g 10g
11460547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22419.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 785-30-8 | C13H13N3O | 227.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 785-30-8
Molekylær formel C13H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 227.27
MDL nummer MFCD00025361
InChI nøgle XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diaminobenzanilide, 4-amino-n-4-aminophenyl benzamide, benzamide, 4-amino-n-4-aminophenyl, 4-aminobenzoyl-4'-aminoanilide, p,p'-diaminobenzanilide, 4,4'-diamino benzanilide, unii-00x4jm89uh, benzanilide, 4,4'-diamino, 4-aminophenyl-n-4-aminophenyl carboxamide, ccris 8916
PubChem CID 69917
IUPAC navn 4-amino-N-(4-aminophenyl)benzamid
SMIL NC1=CC=C(NC(=O)C2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diaminobenzanilide
Smeltepunkt 200°C to 202°C
Mængde 50 g
Beilstein 2215469
Formel vægt 227.27
Procent renhed 98%