Få mere at vide
4,4'-Diaminoazobenzen, 95%
Beskrivelse
4,4'-Diaminoazobenzen anvendes i tværbindingsundersøgelser af epoxyharpikser og syntese af holografiske materialer med overfladerelief. Det bruges til syntese af anthraquinon-reaktive farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -Diaminoazobenzen bruges i tværbindingsundersøgelser af epoxyharpikser og syntese af holografiske overfladereliefmaterialer. Det bruges til syntese af anthraquinon-reaktive farvestoffer.
Opløselighed
Meget opløselig i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Diaminoazobenzene |
| Smeltepunkt | ∽245 °C (dekomponering) |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 745553 |
| Merck Index | 14,2977 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i ethanol. Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]anilin |
| Formel vægt | 212.26 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
- 4,4'-Diaminoazobenzene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.