Få mere at vide
4,4'-diaminoazobenzen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342286
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342286
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03743.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212.26 g/mol
4,4'-Diaminoazobenzen anvendes i tværbindingsundersøgelser af epoxyharpikser og syntese af holografiske materialer med overfladerelief. Det bruges til syntese af anthraquinon-reaktive farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Diaminoazobenzen bruges i tværbindingsundersøgelser af epoxyharpikser og syntese af holografiske overfladereliefmaterialer. Det bruges til syntese af anthraquinon-reaktive farvestoffer.
Opløselighed
Meget opløselig i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-41-0
Molekylær formel C12H12N4
Molekylvægt (g/mol) 212.26
MDL nummer MFCD00041892
InChI nøgle KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
PubChem CID 10855
SMIL NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diaminoazobenzene
Smeltepunkt ∽245°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 745553
Merck Index 14,2977
Opløselighedsinformation Very soluble in ethanol. Insoluble in water.
IUPAC navn 4-[2-(4-aminophenyl)diazen-1-yl]anilin
Formel vægt 212.26
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Diaminoazobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.