Få mere at vide
4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322842
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322842 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322842 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12194800AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
CAS 838-88-0
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H18 N2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym o-Toluidine, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[2-methylbenzenamine], 2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenedianiline, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-Amino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(o-toluidine), 4,4'-Methylenebis[2-methylaniline], 4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Bis(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-methylphenyl)methane, Di(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Kayabond C 100, Kayahard MDT, NSC 37146
InChI formel InChI=1S/C15H18N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h3-8H,9,16-17H2,1-2H3
SMIL Cc1cc(Cc2ccc(N)c(C)c2)ccc1N
IUPAC navn 4-[(4-amino-3-methylphenyl)methyl]-2-methylaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 226.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 226.147 g/mol