missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetrabromobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetrabromobiphenyl |
| CAS | 62477-23-0 |
| Molekylær formel | C12H8Br4N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,3',5,5'-Tetrabromo-[1,1’-biphenyl]-4,4’-diamine, NSC 672196 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Br4N2/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4H,17-18H2 |
| SMIL | NC(C(Br)=C1)=C(Br)C=C1C2=CC(Br)=C(N)C(Br)=C2 |
| IUPAC navn | 3,3',5,5'-tetrabromo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 499.82 |
| Formel vægt | 495.74 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?