Få mere at vide
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine |
| CAS | 18511-69-8 |
| Molekylær formel | C10H10N4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Diamino-2,2'-dipyridyl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4/c11-7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12)2-4-14-10/h1-6H,(H2,11,13)(H2,12,14) |
| SMIL | Nc1ccnc(c1)c2cc(N)ccn2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0905 |