Få mere at vide
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridin, TRC
Artikelnummer. 30375526
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30375526 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30375526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4294632.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
CAS 72914-19-3
Molekylær formel C18H24N2
Mængde 2.5 g
Synonym 4,4'-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Bis(t-butyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-t-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-dipyridyl, 4-tert-Butyl-2-(4-tert-butylpyridin-2-yl)pyridine BBBPY
InChI formel InChI=1S/C18H24N2/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6/h7-12H,1-6H3
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C(C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 268.4
Formel vægt 268.1939