Få mere at vide
4,4-Di-n-propylcyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Di-N-propylcyclohexanone |
| CAS | 123018-62-2 |
| Molekylær formel | C12 H22 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c1-3-7-12(8-4-2)9-5-11(13)6-10-12/h3-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC1(CCC)CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | 4,4-dipropylcyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.3 |
| Formel vægt | 182.1671 |