Få mere at vide
4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine, 97%
Artikelnummer. 15464097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464097 1 g 1g
15474097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31476.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142646-58-0 | C28H44N2 | 408.674 g/mol
Anvendes til fremstilling af en kunstig muskel med lamelstruktur baseret på en nematisk triblok-copolymer. Bruges også som kompleks i cykliske voltammetriske undersøgelser af kobberkomplekser, der katalyserer atomoverførselsradikalpolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til fremstilling af en kunstig muskel med lamelstruktur baseret på en nematisk triblok-copolymer. Bruges også som kompleks i cykliske voltammetriske undersøgelser af kobberkomplekser, der katalyserer atomoverførselsradikalpolymerisation.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142646-58-0
Molekylær formel C28H44N2
Molekylvægt (g/mol) 408.674
MDL nummer MFCD00800915
InChI nøgle VHJFWJXYEWHCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl, 4-nonyl-2-4-nonylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl, 4,4'-bis nonyl-2,2'-bipyridine, dnbpy, acmc-1cctu, bpdn01, 4,4-dinonyl-2,2-bipyridine, 4,4-dinoyl-2,2-dipyridyl
PubChem CID 4285174
IUPAC navn 4-nonyl-2-(4-nonylpyridin-2-yl)pyridin
SMIL CCCCCCCCCC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)CCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Mængde 1 g
Formel vægt 408.67
Procent renhed 97%