missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4’-Di-N-acetylamino-diphenylsulfone-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Di-N-acetylamino-diphenylsulfone-d8 |
| CAS | 557794-37-3 |
| Molekylær formel | C16 2H8 H8 N2 O4 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4S/c1-11(19)17-13-3-7-15(8-4-13)23(21,22)16-9-5-14(6-10-16)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)c2c([2H])c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c2[2H] |
| IUPAC navn | N-[4-(4-acetamido-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)sulfonyl-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.42 |
| Formel vægt | 340.1333 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?