Få mere at vide
4,4'-DDT, Fluka™
Artikelnummer. 16222852 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16222852 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16222852 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R1605100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4′-DDT
Emballage Glass Bottle
CAS 50-29-3
Molekylær formel (ClC6H4)2CHCCl3
Farve Colorless
Smeltepunkt 107°C to 110°C
Kogepunkt 260°C
Synonym 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvægt (g/mol) 354.49
Mængde 100 mg
Grad Analytical Standard