missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, TRC

Artikelnummer. 30356461
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356461 10 g
30355398 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC96233510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 112809-27-5
Molekylær formel C10 H8 N4
Molekylvægt (g/mol) 184.2
Synonym 1-(4-Cyanobenzyl)-1,3,4-triazole, 4-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)benzonitrile
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)benzonitrile
SMIL N#Cc1ccc(Cn2cnnc2)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-7-12-13-8-14/h1-4,7-8H,6H2
Formel vægt 184.0749
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.