Få mere at vide
4-[(4-chlorphenyl)thio]thiophen-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364382
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10364382 250 mg 250mg
10232192 1 g 1g
10240445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10364382 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04905CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 149609-86-9
Molekylær formel C11H7ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 270.745
MDL nummer MFCD00052149
InChI nøgle UKDSGGJQRSNTHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl thio thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl thio, 4-4-chlorophenyl sulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfanylthiophene-3-carboxylic acid, maybridge3_003733, acmc-20n5rn, 4-4-chlorophenylsulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl thio-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulphanyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778946
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)sulfanylthiophen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1SC2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 270.76
Procent renhed 97%