Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)tetrahydropyran-2,6-dione, Mikromol™
Beskrivelse
4-(4-Chlorophenyl)tetrahydropyran-2,6-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride |
| CAS | 53911-68-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H9 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)15-11(14)6-8/h1-4,8H,5-6H2 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)OC(=O)C2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)oxane-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.64 |
| Vis mere |