Få mere at vide
4-(4-chlorphenyl)pyrimidin-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723633
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723633 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10232552 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05717DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175203-08-4
Molekylær formel C10H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 222.69
MDL nummer MFCD00174262
InChI nøgle TWKIWOOKHPWUIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-chlorophenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-chloro-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-chlorophenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-4-chlorophenyl, maybridge1_004888, 6-4-chlorophenyl pyrimidine-2 1h-thione, 4-4-chlorophenyl-3h-pyrimidine-2-thione
PubChem CID 2735805
IUPAC navn 6-(4-chlorphenyl)-lH-pyrimidin-2-thion
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-2-thiol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 222.7
Procent renhed 97%