Få mere at vide
4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17993516
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993516 25 mg
17911506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17993516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0025.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(4-klorfenyl)piperidin-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
CAS 39512-49-7
Analyt- eller komponentnavne 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H14 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP), Loperamide Imp. C (EP), 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Impurity C, Loperamide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
SMIL OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 211.69
Mængde 25 mg
Formel vægt 211,0764 g/mol