Få mere at vide
4-(4-chlorphenyl)piperidin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566615
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10566615 100 g 100g
10143014 10 g 10g
10396784 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566615 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09284FA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39512-49-7
Molekylær formel C11H15Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 248.15
MDL nummer MFCD00006001
InChI nøgle PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)piperidin-4-ol
SMIL [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 100 g
Formel vægt 211.69
Procent renhed 97%