Få mere at vide
4-[(4-klorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinethanol dihydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457584
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457584 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457584 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0380.11
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
CAS 164726-80-1
Analyt- eller komponentnavne 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H23 Cl N2 O . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP), Cetirizine Imp. G (EP), Cetirizine USP Related Compound G, Cetirizine USP RC G, 2-[4-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP) as Dihydrochloride, 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazine-ethanol Dihydrochloride, 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, dihydrochloride (9CI), Cetirizine Related Compound G as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity G as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity G as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol; dihydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 403.77
Mængde 10 mg
Formel vægt 402,1032 g/mol