missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-Chlorophenyl)phenylacetic acid, TRC

Artikelnummer. 30367034
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367034 250 mg
30366611 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC428210250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5525-72-4
Molekylær formel C14H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 246.69
IUPAC navn 2-[4-(4-chlorophenyl)phenyl]acetic acid
SMIL OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)phenylacetic acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11ClO2/c15-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(2-4-11)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Formel vægt 246.0448
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.