Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)phenylacetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chlorophenyl)phenylacetic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO2/c15-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(2-4-11)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| Formel vægt | 246.0448 |