Få mere at vide
4-[(4-Klorfenyl)methyl]-2-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-1(2H)-phthalazinon Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012507
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012507 5 mg
30008687 10 mg
30009809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3801205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117078-70-3
Molekylær formel C22H24ClN3O . HCl
Molekylvægt (g/mol) 381.9
Synonym Azelastine 5-Member-Cyclic-Isomer Hcl
IUPAC navn 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethyl]phthalazin-1-one
SMIL Cl.CN1CCCC1CCN2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-1(2H)-phthalazinone Hydrochloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(25)12-14-26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formel vægt 417.1375