Få mere at vide
4-[(4-Klorfenyl)methyl]-1(2H)-phthalazinon, TRC
Artikelnummer. 30136449
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136449 5 g
30134665 25 g
17964275 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3784005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53242-88-9
Molekylær formel C15 H11 Cl N2 O
Molekylvægt (g/mol) 270.71
Synonym 4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, Azelastine Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC navn 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2H-phthalazin-1-one
SMIL Clc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Formel vægt 270.056