Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanone |
| CAS | 14472-80-1 |
| Molekylær formel | C12 H13 Cl O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-2,5-6,10H,3-4,7-8H2 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C2CCC(=O)CC2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)cyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.68 |
| Formel vægt | 208.0655 |