Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanol-d5 |
| CAS | 1189961-66-7 |
| Molekylær formel | C12H10D5ClO |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-2,5-6,10,12,14H,3-4,7-8H2/i7D2,8D2,12D |
| SMIL | [2H]C1([2H])CC(CC([2H])([2H])C1([2H])O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)-1,2,2,6,6-pentadeuteriocyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.73 |
| Formel vægt | 215.1125 |