Få mere at vide
4-(4-chlorphenyl)cyclohexancarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497052
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10497052 10 g Amber Glass Bottle 10g
10049491 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11306945 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02037EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 95233-37-7
Molekylær formel C13H15ClO2
Molekylvægt (g/mol) 238.711
MDL nummer MFCD06797626
InChI nøgle NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
IUPAC navn 4-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMIL C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS min % 97.0
Mængde 10 g
Emballage Amber Glass Bottle
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel ClC6H4C6H10CO2H
Formel vægt 238.71
Procent renhed 97%