Få mere at vide
4-(4-chlorphenyl)cyclohexancarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049491
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10049491 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10497052 10 g Ravglasflaske 10g
11306945 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10049491 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02037DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Identificatori chimici
CAS 95233-37-7
Molekylær formel C13H15ClO2
Molekylvægt (g/mol) 238.711
MDL nummer MFCD06797626
InChI nøgle NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS min % 97.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel ClC6H4C6H10CO2H
Formel vægt 238.71
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.