Få mere at vide
4-(4-Klorfenyl)men-3-en-2-en, TRC
Artikelnummer. 30368772
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30368772 5 g
1 options
Artikelnummer. 30368772 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9940055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 3160-40-5
Molekylær formel C10H9OCl
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
SMIL CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn (E)-4-(4-chlorophenyl)men-3-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 180.63
Formel vægt 180.0342