Få mere at vide
4-(4-klorfenyl)-4-oxobutansyre (3-(4-klorobenzoyl)propionsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 30050270
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050270 100 mg
30050220 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050270 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0918.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(4-klorfenyl)-4-oxobutansyre (3-(4-klorobenzoyl)propionsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
CAS 3984-34-7
Analyt- eller komponentnavne 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H9 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid, 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
SMIL OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 212.63
Mængde 100 mg
Formel vægt 212,024 g/mol