Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid) |
| CAS | 3984-34-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid, 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutanoic acid |
| Vis mere |