Få mere at vide
4-(4-klorfenyl)-4-hydroxypiperidin, TRC
Artikelnummer. 17993165
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993165 5 g
17902335 100 mg
17950975 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3784805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39512-49-7
Molekylær formel C11 H14 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 211.69
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC navn 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
SMIL OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
Formel vægt 211.0764