Få mere at vide
4-(4-klorfenyl)-4-hydroxypiperidin, 99+%, krystallinsk
Artikelnummer. 10319020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10319020 5 g Glasflaske 5g
10309020 1 g Glasflaske 1g
10129793 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10319020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296840050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39512-49-7
Molekylær formel C11H15Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 248.15
MDL nummer MFCD00006001
InChI nøgle PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)piperidin-4-ol
SMIL [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Absorbans (1 v% soln. i DMF) (1 cm silicacelle), (1 v% soln. i DMF) (1 cm silicacelle) ved 0nm, 0,05 maks. ved 440 nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139 °C til 141 °C
Farve Creme-hvid til hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C, 2 timer, 760 mm Hg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 340 mg/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, acetone og dichlorometan
Formel vægt 211.69
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.