missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxycyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxycyclohexanone |
| CAS | 36716-71-9 |
| Molekylær formel | C12 H13 Cl O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-3-1-9(2-4-10)12(15)7-5-11(14)6-8-12/h1-4,15H,5-8H2 |
| SMIL | OC1(CCC(=O)CC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxycyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.68 |
| Formel vægt | 224.0604 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?