Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373296
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373296 5 g 5g
11363296 1 g 1g
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11373296
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12657.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22814-92-2
Molekylær formel C7H8ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 201.672
MDL nummer MFCD00041295
InChI nøgle GFTWJLUVFRTLIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-chlorophenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-chlorophenyl thiourea, 1-amino-3-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl amino hydrazinomethane-1-thione, acmc-20amw7, maybridge1_006895, 4-p-chlorphenylthiosemicarbazid, 4-4-chlorophenyl thiosemicarbazide, 1-azanyl-3-4-chlorophenyl thiourea
PubChem CID 706988
IUPAC navn 1-amino-3-(4-chlorophenyl)thiourea
SMIL C1=CC(=CC=C1NC(=S)NN)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Smeltepunkt ∽180°C (decomposition)
Mængde 5 g
Lugt Odorless
FN nummer UN2811
Beilstein 1818693
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 201.68
Procent renhed 97%