missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)-2-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chlorophenyl)-2-butanone |
| CAS | 3506-75-0 |
| Molekylær formel | C10H11ClO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-(p-Chlorophenyl)-2-butanone, NSC 348, p-Chlorobenzylacetone, 4-(4-Chlorophenyl)butan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h4-7H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | ClC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)butan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.65 |
| Formel vægt | 182.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?