Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione |
| CAS | 84803-46-3 |
| Molekylær formel | C11 H10 Cl N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione, 4-(4-Chlorophenyl)piperidine-2,6-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO2/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(14)13-11(15)6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14,15) |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)NC(=O)C2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)piperidine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.66 |
| Formel vægt | 223.04 |