Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol |
| CAS | 1185063-39-1 |
| Molekylær formel | C13 2H5 H10 Cl N2 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-1,1,2,3,3-pentadeuterio-1-imidazol-1-ylbutan-2-ol, 4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClN2O/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(17)9-16-8-7-15-10-16/h1-2,4-5,7-8,10,13,17H,3,6,9H2/i3D2,6D2,13D |
| SMIL | [2H]C(O)(Cn1ccnc1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)-2,3,3,4,4-pentadeuterio-1-imidazol-1-ylbutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.75 |
| Formel vægt | 255.1187 |